Syringes for CTC analytics systems
Fixed needle, 23, 1000 µl, 56 mm, 0,63 mm, Side hole, 1MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.63H *
548-1663
- Ext.Ø:0,63 mm
- Gauge:23
- Type:1MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.63H *
- Type of tip:Side hole
- Volume:1000 µl
- Description:Fixed needle
- Length:56 mm
- Seq:12
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



