IGMF 02 GSP INDUKT. SCHALTER, 10m-Kabel Betriebsspannung [V] 10...30 DC Stromaufnahme [mA] 4 Überstromauslösung [mA] 230 Schaltstrom [mA] 200 Reststrom [µA] 1 Umgebungstemperatur [°C] -25...+120 Restwelligkeit max. [%] 10 Spannungsabfall ca. [V] 2 Sc 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31132/10M
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together