ContactUsLinkComponent
2-Gas-Detektor als Pumpengerät NH3, HCHO Sensoren: NH3: elektrochemischer Ammoniak-Sensor, Messbereich: 0-100ppm HCHO: elektrochemischer Formaldehyd-Sensor, Messbereich: 0-10ppm Zusätzliche Steckplätze für die Bestückung eines weiteren Sensors verfüg 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3000008Q020
Supplier:  RAE SYSTEMS
2-Gas-Detektor als Pumpengerät NH3, HCHO Sensoren: NH3: elektrochemischer Ammoniak-Sensor, Messbereich: 0-100ppm HCHO: elektrochemischer Formaldehyd-Sensor, Messbereich: 0-10ppm Zusätzliche Steckplätze für die Bestückung eines weiteren Sensors verfüg 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3000008Q020
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together