ContactUsLinkComponent
ToxiRAE Pro EC Formaldehyde 1-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, Sensor: HCNO: elektrochemischer Formaldehyd-Sensor, Messbereich: 0…10ppm, Auflösung: 0,05ppm Alarme: optisch (weitwinkel), akustisch (90dB), Vibration Alarmgrenzen einstellbar ( Passwort 1 * 1 ST
  RAESG02-AQ10-100
ToxiRAE Pro EC Formaldehyde 1-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, Sensor: HCNO: elektrochemischer Formaldehyd-Sensor, Messbereich: 0…10ppm, Auflösung: 0,05ppm Alarme: optisch (weitwinkel), akustisch (90dB), Vibration Alarmgrenzen einstellbar ( Passwort 1 * 1 ST
  RAESG02-AQ10-100
Frequently Bought Together