ContactUsLinkComponent
ToxiRAE II SO2 Singlegaswarngeräte für Schwefeldioxid SO2 Messbereich: 0-20ppm Stoßfestes kohlefaserverstärktes ABS-Gehäuse, Krokodilklemme, IP55 Übersichtliches Display. Batteriebetrieb, 2 Jahre Garantie auf den Detektor, 1 Jahr Garantie auf den Se 1 * 1 ST
Catalog # RAES045-0513-000
Supplier:  RAE SYSTEMS
ToxiRAE II SO2 Singlegaswarngeräte für Schwefeldioxid SO2 Messbereich: 0-20ppm Stoßfestes kohlefaserverstärktes ABS-Gehäuse, Krokodilklemme, IP55 Übersichtliches Display. Batteriebetrieb, 2 Jahre Garantie auf den Detektor, 1 Jahr Garantie auf den Se 1 * 1 ST
Catalog # RAES045-0513-000
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together