Kapazitiver Füllstandsensor KGFR 100 GSOP Ausführung: G1 / Länge-Sensor komplett 113 mm / Länge Gewinde 48 mm / Länge Sensorspitze 68 mm Schaltpunkt sp (mm): -6mm Betriebsspannung (V): 10…30 DC Schaltstrom (mA): 200 PNP Wechsler Überstromauslösung (m 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP21198
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together