ContactUsLinkComponent
Füllstandssensor KK 030 GSP Betriebsspannung [V] 16...55 DC Stromaufnahme [mA] 15 Schaltstrom max. [mA] 200 Hysterse [%] 10 Schaltfrequenz [Hz] 15 Umgebungstemperatur [°C] -5...+60 EMV-Klasse A Schutzart [EN 60529] IP 67 LEM-Anschluss IP 54 LED-Anzei 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP21095
Füllstandssensor KK 030 GSP Betriebsspannung [V] 16...55 DC Stromaufnahme [mA] 15 Schaltstrom max. [mA] 200 Hysterse [%] 10 Schaltfrequenz [Hz] 15 Umgebungstemperatur [°C] -5...+60 EMV-Klasse A Schutzart [EN 60529] IP 67 LEM-Anschluss IP 54 LED-Anzei 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP21095
Frequently Bought Together