KGFT 125 EX-FÜLLSANDSWÄCHTER EX Zeichen Ex IA IIC T6...T3 Zulassung TÜV 01 ATEX 1670 Umgebungstemperatur für t-Klassen [°C] T3: 195 max. Leistung Pi [mW] 110 Gehäusewerkstoff Edelstahl 1.4571 / PEEK Dichtungsmaterial PTFE Drehmoment [Nm] 100 Umgebung 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP21150
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together