ContactUsLinkComponent
Strömungswächter SN450/3-A4-GR Ausführung: G1/2 L=120mm Erfassungsbereich (cm/s): Wasser 1…150 / ÖL 3…300 Ausgang: Relais Wechsler Sensorlänge (mm): 120mm inkl. Gewinde Gewinde: G1/2 Betriebsspannung (V): 24 DC +-20% Stromaufnahme (mA): 80 Schaltspan 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11084
Strömungswächter SN450/3-A4-GR Ausführung: G1/2 L=120mm Erfassungsbereich (cm/s): Wasser 1…150 / ÖL 3…300 Ausgang: Relais Wechsler Sensorlänge (mm): 120mm inkl. Gewinde Gewinde: G1/2 Betriebsspannung (V): 24 DC +-20% Stromaufnahme (mA): 80 Schaltspan 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11084
Frequently Bought Together