Messfühler ST 521 KH Erfassungsbereich Flüssigkeit [cm/s] 1...300 Luft/Gas [cm/s] 1...40 Sensorlänge [mm] 31 Mediumtemperatur [°C] Flüssigkeiten +10 ... +160 Luft/Gas +10...+135 Temperaturgradient [K/min] Flüssigkeiten 250 Luft/Gas 20 Bereitschaftzei 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11259
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together