ContactUsLinkComponent
Luftstromwächter Serie LNZ 450 GSP-K Ausführung: G ½ Gewinde, Länge Dorn mit Gewinde 48mm, Gewindelänge 32mm Erfassungsbereich: 0,5…30 m/s Betriebsspannung: 24V DC Ausgang: PNP Schließer Sensorwerkstoff: 1.4305 Anzeige Strömung: LED-Zeile Schutzart: 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11136
Luftstromwächter Serie LNZ 450 GSP-K Ausführung: G ½ Gewinde, Länge Dorn mit Gewinde 48mm, Gewindelänge 32mm Erfassungsbereich: 0,5…30 m/s Betriebsspannung: 24V DC Ausgang: PNP Schließer Sensorwerkstoff: 1.4305 Anzeige Strömung: LED-Zeile Schutzart: 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11136
Frequently Bought Together