Füllstandsensor KGFT 125-CER zum Betrieb mit Auswertegerät Ausführung: Gewinde G ¼, Gewindelänge 12mm, Dornlänge 16mm, Gesamtlänge Sensor 45 mm Schaltpunkt: -6mm Meduimabgleich: erfolgt am Schaltverstärker Temperaturbereich: -35…+200°C Schutzart: Sen 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP21199
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together