ContactUsLinkComponent
ToxiRAE II Cl2 Singlegaswarngeräte für Chlor Messbereich: 0-10ppm Stoßfestes kohlefaserverstärktes ABS-Gehäuse, Krokodilklemme, IP55 Übersichtliches Display. Batteriebetrieb, 2 Jahre Garantie auf den Detektor, 1 Jahr Garantie auf den Sensor Kalibrier 1 * 1 ST
Catalog # RAES045-0516-000
Supplier:  RAE SYSTEMS
ToxiRAE II Cl2 Singlegaswarngeräte für Chlor Messbereich: 0-10ppm Stoßfestes kohlefaserverstärktes ABS-Gehäuse, Krokodilklemme, IP55 Übersichtliches Display. Batteriebetrieb, 2 Jahre Garantie auf den Detektor, 1 Jahr Garantie auf den Sensor Kalibrier 1 * 1 ST
Catalog # RAES045-0516-000
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together