Detektorspule MDS 3065-SB Zweitspule Metalldetektorspule MDS 3065-SB Zweitspule Abmessung L1-L2-L3: 650-700-670 mm Spulen-Typ: A Umgebungstemperatur: -25…+70°C Schutzart: IP 67 Gehäusewerkstoff: PBT / Alu-Platte Anschluss: 3 m PUR-Kabel mit Stecker 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP81055
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together