Express Eingabe
Austria
ContactUsLinkComponent
Gaswarnzentrale FMC-60 Anschluss Sensoren: bis zu 64 Sensoren über Modbus Anschluss Sensoren: bis zu 16 Sensoren über 4-20mA Stromversorgung: 24V DC 8x Alarmrelais, programmierbar (Optional 32 zusätzlich Alarmrelais über separate Anschlussbox) Displa 1 * 1 ST
Catalog # RAESF05-0001-000
Supplier:  RAE SYSTEMS
Gaswarnzentrale FMC-60 Anschluss Sensoren: bis zu 64 Sensoren über Modbus Anschluss Sensoren: bis zu 16 Sensoren über 4-20mA Stromversorgung: 24V DC 8x Alarmrelais, programmierbar (Optional 32 zusätzlich Alarmrelais über separate Anschlussbox) Displa 1 * 1 ST
Catalog # RAESF05-0001-000
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together