MultiRAE Lite 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: CO2: Infrarot Sensor, Messbereich: 0-50000ppm UEG: katatlytischer Sensor, Messbereich: 0-100% UEG (55 Korrekturfaktoren im Speicher) O2: Elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-30V% H2S: Elektr 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3B8C112E020
Supplier: RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together