ContactUsLinkComponent
Toxi RAE Pro PID Messbereich: 0-2000ppm Lampentyp: 10.6 eV Auflösung 0,1ppm Aufladbarer Akku (Lithium-ionen) und Ladegerät Datenlogger inkl. Schnittstellenkabel und Software (Drei Monate Datenspeicherung bei einem Intervall von einer Minute) Inkl. Gü 1 * 1 ST
Catalog # RAESG02-A000-000
Supplier:  RAE SYSTEMS
Toxi RAE Pro PID Messbereich: 0-2000ppm Lampentyp: 10.6 eV Auflösung 0,1ppm Aufladbarer Akku (Lithium-ionen) und Ladegerät Datenlogger inkl. Schnittstellenkabel und Software (Drei Monate Datenspeicherung bei einem Intervall von einer Minute) Inkl. Gü 1 * 1 ST
Catalog # RAESG02-A000-000
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together