ContactUsLinkComponent
QRAE II GASWARNGERÄT FÜR O2/LEL/H2S/ 4-Gas-Detektor als Pumpengerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse IP65 Sensoren: O2: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-30% (Patentierter Bleifreier Sauerstoffsensor mit erhöhter Lebensdauer) 1 * 1 ST
Catalog # RAES020-1121-5B0
Supplier:  RAE SYSTEMS
QRAE II GASWARNGERÄT FÜR O2/LEL/H2S/ 4-Gas-Detektor als Pumpengerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse IP65 Sensoren: O2: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-30% (Patentierter Bleifreier Sauerstoffsensor mit erhöhter Lebensdauer) 1 * 1 ST
Catalog # RAES020-1121-5B0
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together