Igmf 08 gsp, m 18x1,induktiv, sn= 7mm nb, p30703 Nennschaltabstand sn [mm]: 7 nb Betriebsspannung [V]: 10...30 DC Schaltstrom [mA] 200 Überstromauslösung [mA]: 230 Stromaufnahme [mA]: 4 Reststrom [µA]: 1 Spannungsabfall ca. [V]: 2 Schaltfrequenz [Hz] 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP30703
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together