IGMF 015 GSP INDUKT. SCHALTER M30X1,5 Tropen-Serie DC - klimawechselfest 120°C Nennschaltabstand sn [mm]: 15 nb (nicht bündig) Betriebsspannung [V]: 10...55 DC Schaltstrom [mA]: 400 Überstromauslösung [mA]: 430 Stromaufnahme [mA]: 4 Reststrom [µA]: 1 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP30714
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together