ST 103 KH EX-STRÖMUNGSW.KNICKSCHUTZ Ausführung: Gewinde G 1/2 Abmessung: Sensorspitze 13mm, Sensorspitze mit Gewinde 48mm, Sensor- Gesamt 63mm Mediumtemperatur: +10...+120°C Zone: 1 Ex-Zeichen: II 2G Ex ib IIC T6 Zulassung: TÜV 97 ATEX 1218 Umgebungs 1 * 1 ST
Catalog # EGEES11256
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together