ULV 024 VORSATZOPTIK 4° WINKEL Abmessung: Durchmesser 25 mm / Länge 100 mm Funktion: Vorsatzoptik 4° Umgebungstemperatur °C: -40…+250 Blickwinkel °: 4 Werkstoff: Ms-Ni Lichtleiterkabel-Typ: LLKS… Anschluss: PG 9 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP60150
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together