ContactUsLinkComponent
NTG 251 ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ Netztrenngerät NTG 251 Betriebsspannung: 230 V AC Das Netztrenngerät wird zwischen das Netz und den Verstärker geschaltet. Es begrenzt Netzüberspannungen und schützt damit den Verstärker vor Überlastungen. Es wird dort ver 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP81030
NTG 251 ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ Netztrenngerät NTG 251 Betriebsspannung: 230 V AC Das Netztrenngerät wird zwischen das Netz und den Verstärker geschaltet. Es begrenzt Netzüberspannungen und schützt damit den Verstärker vor Überlastungen. Es wird dort ver 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP81030
Frequently Bought Together