ContactUsLinkComponent
SN 450/1-A4-WR2, STRÖMUNGSWÄCHTER Erfassungsbereich [cm/s] Wasser 1...150/ Öl 3...300 Sensorlänge L [mm] 48 Betriebsspannung [V] 230 AC +/- 155 Stromaufnahme [mA] 30 Schaltspannung [V] 250 AC/ 60 DC Schaltstrom [A] 4 A AC/4 A DC Schaltleitung max. 10 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11076
SN 450/1-A4-WR2, STRÖMUNGSWÄCHTER Erfassungsbereich [cm/s] Wasser 1...150/ Öl 3...300 Sensorlänge L [mm] 48 Betriebsspannung [V] 230 AC +/- 155 Stromaufnahme [mA] 30 Schaltspannung [V] 250 AC/ 60 DC Schaltstrom [A] 4 A AC/4 A DC Schaltleitung max. 10 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11076
Frequently Bought Together