ST 111 K-L140 STRÖMUNGSWÄCHTER ZONE 1 Erfassungsbereich cm/s: Wasser 1…100, Öl 3…200 Sensorlänge mm: 140 Prozessanschluss: Normflansch Mediumtemperatur °C: -20…+85 Zone: 1 Ex-Zeichen: II 2G Ex ib IIC T6 Zulassung: TÜV 97 ATEX 1218 Umgebungstemperatur 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11151
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together