ContactUsLinkComponent
ST 421 S-A4 STRÖMUNGSWÄCHTER Erfassungsbereich [cm/s] Wasser 1...150 Öl 3...300 Sensorlänge 48 mm Mediumtemperatur -20...+80 °C Temperaturgradient 250 K/min Bereitschaftszeit typ. 8 (2...15) s Reaktionszeit typ. 2 (1...13) s Druckfestigkeit 100 bar S 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP10414
ST 421 S-A4 STRÖMUNGSWÄCHTER Erfassungsbereich [cm/s] Wasser 1...150 Öl 3...300 Sensorlänge 48 mm Mediumtemperatur -20...+80 °C Temperaturgradient 250 K/min Bereitschaftszeit typ. 8 (2...15) s Reaktionszeit typ. 2 (1...13) s Druckfestigkeit 100 bar S 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP10414
Frequently Bought Together