SKZ 400 GR , AUSWERTUNG, 2 RELAIS,24 VDC Betriebsspannung [V]: 24 DC +/- 20% Grenztemperatur [°C] -20 ... 1000 einstellbar Ausschaltverzögerung [s] 0 ... 25 einstellbar Ausgang: 2x Relais/Wechsler Schaltspannung [V] 250 AC/ 60 DC Schaltstrom [A] 4 AC 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP10503
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together