SC 440/1-A4-GSP, STRÖMUNGSWÄCHTER EDELSTAHL Sensorlänge [mm] 48 Betriebsspannung [V] 24 DC +/-20% Schaltstrom [mA] 400 (20°C) Umgebungstemperatur [°C] -20 ... +80 Mediumtemperatur [°C] -20 ... +80 Temperaturgradient [k/min] 250 Bereitschaftszeit typ. 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP10523
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together