ContactUsLinkComponent
ST 421 S-L80 STRÖMUNGSWÄCHTER, L=80 MM Erfassungsbereich [cm/s] Wasser 1...150, Öl 3...300 Sensorlänge L [mm] 80 Mediumtemperatur [°C] -20...+80 Temperaturgradient [K/min] 250 Bereitschaftszeit typ. [s] 8 (2...15) Reaktionszeit typ [s] 2 (1...13) Dru 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP10904
ST 421 S-L80 STRÖMUNGSWÄCHTER, L=80 MM Erfassungsbereich [cm/s] Wasser 1...150, Öl 3...300 Sensorlänge L [mm] 80 Mediumtemperatur [°C] -20...+80 Temperaturgradient [K/min] 250 Bereitschaftszeit typ. [s] 8 (2...15) Reaktionszeit typ [s] 2 (1...13) Dru 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP10904
Frequently Bought Together