KGFT 150 FÜLLSTANDSWÄCHTER HT Schaltpunkt sp [mm]: -6 Temperaturbereich [°C]: -35 ... 200 Schutzart [EN 60529]: Sensor: IP 68 Stecker LEM 01: IP 54 Druckfestigkeit [bar]: 30 Gehäusewerkstoff: PTFE Anschluss: 2m PTFE-Kabel mit LEM 01 Stecksystem 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP21120
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together