STS 212 S LUFTSTROMWÄCHTER EX Ex-Luftstromsensor Typ STS 212 S Abmessung: G ½ , Länge inkl. Gewinde 65mm, Erfassungsbereich m/s: 2…25 Zone: Gas : 0/1 , Staub : 20 Zulassung : TÜV 98 ATEX 1298 X Ex-Zeichen Gas: Ex 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb Ex-Zeichen S 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11206
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together