STS 215 S, EX LUFTSTROMWÄCHTER ZONE 0/1 Ex-Luftstromsensor STS 215 S Ausführung: G 1/2 Abmessungen: Länge 48mm davon Gewinde 29mm, Gesamtlänge 63mm Erfassungsbereich m/S: 2…25 Mediumtemperatur °C: -20…+60 Zone: 0/20 Ex-Zeichen: II 1D 67 T 100°C / II 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11207
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together