SZA 400 GA-EX AUSWERTEGERÄT, 24 VDC Betriebsspannung [V] 24 DC +/-15% Ex-Zeichen II (1) GD [Ex ia] IIC Zulassung TÜV 02 ATEX 1821 Höchstwerte: Uo 0 13,65 V Io = 200 mA Po = 690 mW aüßere Kapazität 170 nF äußere Induktivität 0,5 mH Ausschaltverzögerun 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11257
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together