Strömungswächter ST521/2 KH Ausführung: G ½ Gewinde, Gewindelänge 20mm, Dornlänge 60mm Erfassungsbereich: Flüssigkeit 1…300 cm/s Mediumtemperatur: Flüssigkeiten +10…160°C Bereitschaftszeit: 5…20 s Reaktionszeit: 2…20 s Druckfestigkeit: 60 bar Schutza 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11261
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together