Syringes for CTC analytics systems
Fixed needle, 10 µl, 50 mm, 0,5 mm, Conical, 10F-C/T-5/0.50C
558-0610
- Ext.Ø:0,5 mm
- Type:10F-C/T-5/0.50C
- Type of tip:Conical
- Volume:10 µl
- Description:Fixed needle
- Length:50 mm
- Seq:33
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



