Probenlanze
Ventillanze, Stainless steel V4A, 800 mm, 32 mm
300-0077
: BURKLE
Probenstecher für Allschichtproben von viskosen, pastösen und breiartigen Substanzen.
- Optimierter Öffnungsmechanismus (vollständig zerlegbar)
- Einfache Handhabung und Reinigung
- Insbesondere bei pastenartigen Stoffen bleiben unterschiedliche Schichten erhalten
Für pharmazeutische Anwendungen.
: DIN 51750.3 und 53242.3
- Ø:32 mm
- Bezeichnung:Ventillanze
- Länge:800 mm
- Material:Stainless steel V4A



