Filling and storage solution for combined/reference electrodes
Filling and storage solution for combined/reference electrodes, KCl 3M (without AgCl), 500 ml bottle, 500 mL
Catalog # HACHC20C320
Supplier: Hach
Filling and storage solution for combined/reference electrodes
Catalog # HACHC20C320
Supplier: Hach
CAS Number:
Jump to:
Product Details & Documents
Shelf life: 48 months from production date.
Specifications
Specifications
- Pk:500 mL
- Description:Filling and storage solution for combined/reference electrodes, KCl 3M (without AgCl), 500 ml bottle
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



