ContactUsLinkComponent
GL 32, Durchmesser: 10,0 mm , SW 32 Kappe aus PPS/Glasfaser schwarz, Innenteil aus PPS und PTFE, max. Temperatur + 250 °C 1 * 1 items
Catalog # BOHLD631-56
Supplier:  Bohlender
undefined
GL 32, Durchmesser: 10,0 mm , SW 32 Kappe aus PPS/Glasfaser schwarz, Innenteil aus PPS und PTFE, max. Temperatur + 250 °C 1 * 1 items
Catalog # BOHLD631-56
Supplier:  Bohlender
Frequently Bought Together