Inlet liners
Cyclo double gooseneck liner for split operation, 6,2 mm, 4 mm, 92,1
Catalog # PERCN6502005
Supplier: PerkinElmer
Jump to:
Product Details & Documents
Liners protect GC columns against column contamination. These glass split and splitless inlet liners promote full vaporisation of samples, minimise mass discrimination, and achieve accurate and reproducible results.
- Liners packed with wool help to trap non-volatile material
Specifications
- Ext.Ø:6,2 mm
- Ø int.:4 mm
- Description:Cyclo double gooseneck liner for split operation
- Length:92,1
- Seq:14
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



