Order Entry
Austria
Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets

Buckets

12,5 L, 320/210 mm, 260 mm
Artikelnr. COLDBUC4012G
Buckets
Artikelnr. COLDBUC4012G
Buckets
Buckets

12,5 L, 320/210 mm, 260 mm

Preis
200,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Stainless steel, 304 grade.

  • Very good chemical resistance, very good thermal resistance
  • High quality, very stable
  • An optional lid is available which is extended to cover the spout

These buckets are polished throughout, graduated in 1 litre intervals and come complete with swing handle. Skirtbands are standard. They have crevice and pit free interiors and are polished throughout.

Specifications
  • Capacity:
    12,5 L
  • Height:
    260 mm
  • Ø top/Ø bottom:
    320/210 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.