Order Entry
Austria
Orders LinkContactUsLinkComponent
Syringes for CTC analytics systems | Avantor

Syringes for CTC analytics systems

Fixed needle, 22, 10 µl, 51 mm, 0,72 mm, LC, 10F-CTC-LC
Catalog # 554-1444
Syringes for CTC analytics systems
Catalog # 554-1444
Syringes for CTC analytics systems
Syringes for CTC analytics systems

Fixed needle, 22, 10 µl, 51 mm, 0,72 mm, LC, 10F-CTC-LC

Price
83,60 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Specifications
  • Ext.Ø:
    0,72 mm
  • Gauge:
    22
  • Type:
    10F-CTC-LC
  • Type of tip:
    LC
  • Volume:
    10 µl
  • Description:
    Fixed needle
  • Length:
    51 mm
  • Seq:
    01
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.