Order Entry
Austria
Orders LinkContactUsLinkComponent
Rubber Stoppers | Avantor

Rubber Stoppers

55,0 mm, 64,5 mm, 75,5 mm
Catalog # HECH41590059
Rubber Stoppers
Catalog # HECH41590059
Rubber Stoppers
Rubber Stoppers

55,0 mm, 64,5 mm, 75,5 mm

Price
10,10 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.

Dokumente

Specifications
  • Ø bottom:
    64,5 mm
  • Ø top:
    75,5 mm
  • Height:
    55,0 mm
  • Seq:
    15
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.