Order Entry
Austria
Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for RapidVap® | Avantor

Accessories for RapidVap®

PTFE-coated aluminium block for 110 tubes Ø 13 mm, max. height 150 mm
Catalog # 531-0202
Supplier:   LABCONCO
Accessories for RapidVap®
Catalog # 531-0202
Supplier:  LABCONCO
Accessories for RapidVap®
Accessories for RapidVap®

PTFE-coated aluminium block for 110 tubes Ø 13 mm, max. height 150 mm

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Description:
    PTFE-coated aluminium block for 110 tubes Ø 13 mm, max. height 150 mm
  • Seq:
    04
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.