Order Entry
Austria
Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue processing/embedding cassettes, Swingsette®, M515 | Avantor

Tissue processing/embedding cassettes, Swingsette®, M515

Blue
Artikelnr. 720-1638
Anbieter:   Simport Scientific
Tissue processing/embedding cassettes, Swingsette®, M515
Artikelnr. 720-1638
Anbieter:  Simport Scientific
Tissue processing/embedding cassettes, Swingsette®, M515
Tissue processing/embedding cassettes, Swingsette®, M515

Blue

Preis
258,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.500 ST
Product Details & Documents

Acetal polymer.

  • Integral, hinged lid, with large tab for easy opening
  • Disposable plastic cassettes highly resistant to histological solvents
  • Flow-through slots maximise fluid exchange
  • Front face inclined 45° to enable use with leading automatic labelling systems.

Verpackung: Each case contains three boxes of 500 cassettes.

Spezifikationen
  • Colour:
    Blue
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.