Order Entry
Austria
Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter funnels

Filter funnels

125 ml, 60 mm, 1
Catalog # LENZ07195140
Supplier:   Lenz Laborglas
Filter funnels
Catalog # LENZ07195140
Supplier:  Lenz Laborglas
Filter funnels
Filter funnels

125 ml, 60 mm, 1

Price
45,80 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Borosilicate glass 3.3.

  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes

With integrated sintered glass filters disc.

Dokumente

Specifications
  • Plate Ø:
    60 mm
  • Porosity:
    1
  • Capacity:
    125 ml
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.