Order Entry
Austria
Orders LinkContactUsLinkComponent
Sleeve Sampler

Sleeve Sampler

Heavy duty handle, Stainless steel 316L, 1000 mm
Artikelnr. SAMP1035A-1000
Anbieter:   Sampling Systems
Sleeve Sampler
Artikelnr. SAMP1035A-1000
Anbieter:  Sampling Systems
Sleeve Sampler
Sleeve Sampler

Heavy duty handle, Stainless steel 316L, 1000 mm

Preis
327,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

The sleeve sampler is specially designed for large volumes at great depths.

  • Adjustable length and bright finish design
  • Extremely strong and robust extension rods

Suitable for free-flowing powders and granules.

Spezifikationen
  • Description:
    Heavy duty handle
  • Length:
    1000 mm
  • Material:
    Stainless steel 316L
  • Seq:
    04
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.