Sodium fluoride ≥99%
Glass bottle for solids, 250 g
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 7681-49-4 Molecular Formula: FNa Formula Weight: 41.99 Refractive Index: 1.336 Odour: Odourless Boiling Point: 1704° Merck Reference: 14,8618 UN No.: 1690 MDL No.: MFCD00003524
- CAS Number:7681-49-4
- Formula:NaF
- MDL Number:MFCD00003524
- Molecular Weight:41.99 g/mol
- Merck Index:14,8618
- Boiling Pt:1704 °C
- Melting Pt:993 °C
- Density:2.78
- Storage Temperature:Ambient
- EINECS:231-667-8
- UN:1690
- ADR:6.1,III
Dokumente
Specifications
Specifications
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:250 g
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



