VWR®, Probenschöpfer
Ersatz-/Verlängerungsstange, PTFE, 600 mm, -
331-0005
Diese Probenschöpfer verfügen über einen Basisbehälter mit einem einschraubbaren PTFE-ummantelten Stahlschaft.
- Hervorragende chemische Beständigkeit, temperaturbeständig
- Die Grundeinheit besteht aus einem Container mit einer einzelnen 600 mm Welle
- Zur Verlängerung können zusätzliche Schäfte (331-0005) auf den Griff geschraubt werden
Für hohe und niedrige Temperaturen geeignet (−200 bis +280 °C)
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Documents
VWR® for sampling and sample transportation
Product Literature
- Kapazität:-
- Bezeichnung:Ersatz-/Verlängerungsstange
- Länge:600 mm
- Material:PTFE
- Seq:101
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



