Urea
Glass bottle for solids, 250 g
Catalog # AMBI9900
Marketsource
Supplier: Ambion
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
- CAS Number:57-13-6
- Formula:NH₂CONH₂
- MDL Number:MFCD00008022
- Molecular Weight:60.06 g/mol
- Merck Index:13,09935
- Boiling Pt:197 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:132.7 °C
- Density:1.34 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Ambient
- EINECS:200-315-5
- REACH:01-2119463277-33
Specifications
Specifications
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:250 g
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



