ContactUsLinkComponent
Introcan W,Standard Venenverweilkanülen mit Fixierflügel für Einhand-Punktionstechnik mit FEP-Katheter, Introcan-W 20 G - Größe: 1,1 0 mm - Innen: 0,76 mm - Stichlänge: 32 mm - ros
Catalog # BRAU4254112B_L
Supplier:  B. Braun
Introcan W,Standard Venenverweilkanülen mit Fixierflügel für Einhand-Punktionstechnik mit FEP-Katheter, Introcan-W 20 G - Größe: 1,1 0 mm - Innen: 0,76 mm - Stichlänge: 32 mm - ros
Catalog # BRAU4254112B_L
Supplier:  B. Braun